Learn More
Clorhidrato de benactizina, Mikromol™
Código de producto. 18000710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18000710 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18000710 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1826.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de benactizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benactyzine Hydrochloride
CAS 57-37-4
Nombres de analitos o componentes Benactyzine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzilic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), Ethanol, 2-diethylamino-, benzilate-HCl (4CI), 2-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylglycolate hydrochloride, AY 5406, AY 5406-1, Actozine, Aktozin, Amisyl, Amitakon, Amizil, Amizyl, Amyzyl, Arcadine, Arkadin, Benactyzine chloride, Benactyzine hydrochloride, Benaktin, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Fobex, Ibiotyzil, Katron, Leucidil, Lucidil, Nervacton, Nervatil, Neuraktil, Neurobenzil, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Parazan, Parpon, Phobex, Procalm, Prokalm, Stoikon, Suavitil, Tranquillin, Valladan, Valladon, Win 5606, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-hidroxi-2,2-difenilacetato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 363.88
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1601 g/mol