Learn More
Benactyzine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448786 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1542A
MedChemExpress Benactyzine hydrochloride is a butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor with a Ki of 0.010 mM.
Benactyzine hydrochloride is a butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor with a Ki of 0.010 mM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benactyzine hydrochloride
CAS 57-37-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26ClNO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (412.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 50 mg/mL (137.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 363.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.88
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation