Learn More
Clorhidrato de benactizina, LoGiCal
Código de producto. 30459703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459703 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459703 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1826.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benactyzine Hydrochloride
CAS 57-37-4
Nombres de analitos o componentes Benactyzine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzilic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), Ethanol, 2-diethylamino-, benzilate-HCl (4CI), 2-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylglycolate hydrochloride, AY 5406, AY 5406-1, Actozine, Aktozin, Amisyl, Amitakon, Amizil, Amizyl, Amyzyl, Arcadine, Arkadin, Benactyzine chloride, Benactyzine hydrochloride, Benaktin, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Fobex, Ibiotyzil, Katron, Leucidil, Lucidil, Nervacton, Nervatil, Neuraktil, Neurobenzil, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Parazan, Parpon, Phobex, Procalm, Prokalm, Stoikon, Suavitil, Tranquillin, Valladan, Valladon, Win 5606, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-hidroxi-2,2-difenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 363.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1601 g/mol