Learn More
Ácido Bempedoico, TRC
Código de producto. 30136829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136829 100 mg 100 miligramos
17990715 250 mg 250 miligramos
17910375 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB119700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 738606-46-7
Fórmula molecular C19H36O5
Peso molecular (g/mol) 344.49
Sinónimo 8-Hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecanedioic Acid, ESP 55016, ETC 1002:
Nombre IUPAC 8-hidroxi-2,2,14,14-tetrametilpentadecanedióico ácido
SMILES CC(C)(CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bempedoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O5/c1-18(2,16(21)22)13-9-5-7-11-15(20)12-8-6-10-14-19(3,4)17(23)24/h15,20H,5-14H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2563
Porcentaje de pureza >95%