Learn More
Bempedoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16485118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485118 10 mg 10 miligramos
16451357 50 mg 50 miligramos
16425846 100 mg 100 miligramos
16407847 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12357
MedChemExpress Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.
Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bempedoic acid
Forma física Solid
CAS 738606-46-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H36O5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo ETC-1002 ESP-55016
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (290.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 344.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.49
Porcentaje de pureza 98.0%