Learn More
Ácido bempedoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bempedoic Acid-d5 |
| CAS | 2408131-71-3 |
| Fórmula molecular | C19 H31 D5 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 8-Hydroxy-2,2,14,14-tetramethylpentadecanedioic-7,7,8,9,9-d5 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H36O5/c1-18(2,16(21)22)13-9-5-7-11-15(20)12-8-6-10-14-19(3,4)17(23)24/h15,20H,5-14H2,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/i11D2,12D2,15D |
| SMILES | CC(C)(CCCCC([2H])(C(O)([2H])C([2H])(CCCCC(C)(C(O)=O)C)[2H])[2H])C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7,7,8,9,9-pentadeuterio-8-hidroxi-2,2,14,14-tetrametilpentadecanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 349.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.29 |