Learn More
Bemotrizinol, TRC
Código de producto. 30011258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011258 25 mg 25 miligramos
30003903 100 mg 100 miligramos
30003984 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13150025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187393-00-6
Fórmula molecular C38 H49 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 627.81
Sinónimo 2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol], 2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine, BEMT, Bemotrizinol, CGF 1607, FAT 70'884, Tinosorb S, Tinosorb S Aqua
Nombre IUPAC 5-(2-etilhexoxi)-2-[4-[4-(2-etilhexoxi)-2-hidroxifenil]-6-(4-metoxifenil)-1,3,5-triazina-2-il]fenol
SMILES CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)c2nc(nc(n2)c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)c4ccc(OC)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemotrizinol
Nombres de analitos o componentes Bemotrizinol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.3672
Porcentaje de pureza >95%