Learn More
Bemetizide, TRC
Código de producto. 30009298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009298 50 mg 50 miligramos
30004392 100 mg 100 miligramos
30007976 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB13151050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824-52-8
Fórmula molecular C15 H16 Cl N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 401.89
Sinónimo 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-3-(1-feniletil)-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemetizide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0271
Porcentaje de pureza >95%