Learn More
Bemetizida (1,0mg/ml en DMSO), TRC
Código de producto. 30010933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010933 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30010933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT99351X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemetizide
CAS 1824-52-8
Fórmula molecular C15 H16 Cl N3 O4 S2
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(1-phenylethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(alpha-methylbenzyl)-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), Bemeticide, Bemetizide, Dehydrosanol, Diu 60, Su 7078
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16ClN3O4S2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)15-18-12-7-11(16)13(24(17,20)21)8-14(12)25(22,23)19-15/h2-9,15,18-19H,1H3,(H2,17,20,21)
SMILES CC(C1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-3-(1-feniletil)-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 401.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0271
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bemetizide 1 mg/mL