Learn More
Bemesetron, MedChemExpress
Código de producto. 16468708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16468708 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16468708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1541
MedChemExpress Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.
Bemesetron (MDL 72222) is a selective 5-HT3 receptor antagonist with an IC50 of 0.33 nM. Neuroprotective effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemesetron
CAS 40796-97-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17Cl2NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo MDL 72222
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (6.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1C[C@@H](N2C)CC[C@@H]2C1)C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3
Peso molecular (g/mol) 314.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.21
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation