Learn More
Bemegride, MedChemExpress
Código de producto. 16452266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452266 500 mg 500 miligramos
16408736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1326
MedChemExpress Bemegride (3-Ethyl-3-methylglutarimide) is a central nervous system stimulant and antidote for barbiturate poisoning.
Bemegride (3-Ethyl-3-methylglutarimide) is a central nervous system stimulant and antidote for barbiturate poisoning.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemegride
CAS 64-65-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H13NO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Ethyl-3-methylglutarimide Bemegrid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (206.20 mM)
SMILES O=C(CC(C)(CC)C1)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 155.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.19
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation