Learn More
Bemegride, LoGiCal
Código de producto. 30462578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462578 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462578 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1747.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemegride
CAS 64-65-3
Nombres de analitos o componentes Bemegride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Glutarimide, 3-ethyl-3-methyl- (8CI), 2,6-Dioxo-4-methyl-4-ethylpiperidine, 3-Ethyl-3-methylglutarimide, 3-Methyl-3-ethylglutarimide, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Ethyl-4-methyl-2,6-piperidinedione, 4-Methyl-4-ethyl-2,6-dioxopiperidine, Agipnon, Ahypnon, Antibarbi, Bemegrid, Bemegride, Etimid, Eukraton, Malysol, Megibal, Megimid, Megimide, Methetharimide, Mikedimide, NP 13, NSC 168667, NSC 58187, Zentraleptin, 2,6-Piperidinedione, 4-ethyl-4-methyl-, beta-Ethyl-beta-methylglutarimide, beta-Methyl-beta-ethylglutarimide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-8(2)4-6(10)9-7(11)5-8/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
Nombre IUPAC 4-etil-4-metilpiperidina-2,6-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 155.19
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946 g/mol