Learn More
Bemcentinib, MedChemExpress
Código de producto. 16476328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476328 10 mg 10 miligramos
16456646 100 mg 100 miligramos
16412447 50 mg 50 miligramos
16438917 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15150
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemcentinib
Forma física Solid
CAS 1037624-75-1
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34N8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo R428 BGB324
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Peso molecular (g/mol) 506.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.64
Porcentaje de pureza 95.02%