Learn More
Bemcentinib, MedChemExpress
Código de producto. 16438917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438917 5 mg 5 miligramos
16476328 10 mg 10 miligramos
16456646 100 mg 100 miligramos
16412447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16438917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15150
MedChemExpress Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Bemcentinib (R428) is a potent and selective inhibitor of Axl with an IC50 of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bemcentinib
Forma física Solid
CAS 1037624-75-1
Color Pink
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34N8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo R428 BGB324
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=NC(NC2=CC(CC[C@@H](N3CCCC3)CC4)=C4C=C2)=NN1C(N=N5)=CC6=C5C7=CC=CC=C7CCC6
Peso molecular (g/mol) 506.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.64
Porcentaje de pureza 95.02%