Learn More
Belotecan hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476226 100 mg 100 miligramos
16458437 5 mg 5 miligramos
16455758 10 mg 10 miligramos
16421917 50 mg 50 miligramos
16403376 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13566A
MedChemExpress Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.
Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Belotecan hydrochloride
Forma física Solid
CAS 213819-48-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28ClN3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CKD-602
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CCNC(C)C)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 469.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.96
Porcentaje de pureza 98.25%