Learn More
Clorhidrato de belotecan-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belotecan-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1346598-22-8 |
| Fórmula molecular | C25H21D7ClN3O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-11-[2-[(1-methylethyl-d7)amino]ethyl]-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione Hydrochloride, CKD 602-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27N3O4.ClH/c1-4-25(31)19-11-21-22-17(12-28(21)23(29)18(19)13-32-24(25)30)15(9-10-26-14(2)3)16-7-5-6-8-20(16)27-22;/h5-8,11,14,26,31H,4,9-10,12-13H2,1-3H3;1H/t25-;/m0./s1/i2D3,3D3,14D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccccc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (19S)-19-etil-10-[2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)etil]-19-hidroxi-17-oxa-3,13-diazapentaciclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4,6,8,10,15(20)-heptaeno-14,18-diona;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 477 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.2208 |