Learn More
Beloranib (>85%), TRC
Código de producto. 30133399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133399 1 mg 1 miligramo
30133071 10 mg 10 miligramos
30004746 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1312801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251111-30-5
Fórmula molecular C29H41NO6
Sinónimo Beloranib∣O-[4-(2-Dimetilaminoetoxi)-trans-cinnamilo]fumagillol∣ZGN 440∣(2E)-(3R,4S,5S,6R)-5-metoxi-4-[(2R,3R)-2-metil-3-(3-metil-2-butenil)oxiranilo]-1-oxaspiro[2,5]oct-6-yl Éster 3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenilo]-2-Ácido Propenoico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beloranib
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Peso molecular 499.64