Learn More
Belnacasan, MedChemExpress
Descripción
Belnacasan (VX-765) is an orally bioactive prodrug of VRT-043198, which is a potent and selective inhibitor of IL-converting enzyme (ICE)/caspase-1 with Kis of 0.8 nM and less than 0.6 nM for caspase-1 and caspase-4, respectively. Belnacasan (VX-765) inhibits the release of LPS-induced IL-1β and IL-18 by human PBMCs with an IC50 of ∼0.7 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belnacasan |
| Forma física | Powder |
| CAS | 273404-37-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H33ClN4O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | VX-765 |
| Información de solubilidad | DMSO : 260 mg/mL (510.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |