Learn More
Normas de calibración, Bellingham and Stanley™
Product Code. 12998574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 5
Unit Size:
paquete de 5
Product Code. Cantidad Unit Size
12998574 Paquete de 5 paquete de 5
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12998574 Supplier Bellingham Stanley Supplier No. 90518
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bellingham Stanley Estándares de calibración, Cantidad: 5 pk., Trazabilidad a NIST: Sí
Bellingham & Stanley ofrece varios materiales de calibración trazables para verificar y calibrar refractómetros. Los fluidos AG y aceites de calibración se suministran en paquetes de 5 botellas de vidrio de 5 mL y van acompañados de un Certificado de Calibración UKAS que muestra valores a 20 °C y 589,3 nm; estos materiales de referencia certificados ofrecen una solución ideal para tus necesidades de calibración de refractómetros. También se ofrecen Placas de Control de Cuarzo (QCP) para verificar y calibrar polarímetros y se suministran con un Certificado de Conformidad que muestra valores en sodio y NIR tanto para escalas angulares como de azúcar. Un bloque térmico está disponible para su uso con Bellingham and Stanley polarímetros ADP, que alberga el sensor de temperatura externo que permite el uso de compensación de temperatura de cuarzo. Los QCP pueden suministrarse con el Certificado de Calibración UKAS que muestra trazabilidad como PTB servicio opcional. Para temperaturas distintas de 20 °C, tanto los valores RI como Brix están disponibles en la web del fabricante'.
  • Valores RI y Brix
  • Amplia variedad de valores
  • Garantía de 12 meses
  • Certificado de calibración UKAS
  • Rastreable hasta NIST ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad Paquete de 5