Learn More
Belinostat (PXD-101), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belinostat |
| CAS | 414864-00-9 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N2 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Belinostat (PXD-101), PX 105684, PXD 101, PXD-101, 2-Propenamide, N-hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-, N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, N-Hydroxy-3-(3-phenylsulfamoylphenyl)acrylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18) |
| SMILES | ONC(=O)C=Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[3-(fenilsulfamoil)fenil]prop-2-enohidroxámico |
| Peso molecular (g/mol) | 318.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0674 |