Learn More
Belinostat (PXD-101), TRC
Código de producto. 30333221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30333221 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB131400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Belinostat
CAS 414864-00-9
Fórmula molecular C15 H14 N2 O4 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Belinostat (PXD-101), PX 105684, PXD 101, PXD-101, 2-Propenamide, N-hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-, N-Hydroxy-3-[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide, N-Hydroxy-3-(3-phenylsulfamoylphenyl)acrylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)
SMILES ONC(=O)C=Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 3-[3-(fenilsulfamoil)fenil]prop-2-enohidroxámico
Peso molecular (g/mol) 318.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0674
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.