Learn More
Belinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16460956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460956 200 mg 200 miligramos
16460107 50 mg 50 miligramos
16434796 100 mg 100 miligramos
16403728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10225
MedChemExpress Belinostat (PXD101; PX105684) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 27 nM in HeLa cell extracts.
Belinostat (PXD101
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Belinostat
CAS 866323-14-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N2O4S
Cantidad 200 mg
Sinónimo PXD101 PX105684
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (314.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC(/C=C/C(NO)=O)=CC=C2)=O.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 318.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death