Learn More
Glucurónido de belinostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belinostat Glucuronide |
| CAS | 1486471-13-9 |
| Fórmula molecular | C21H22N2O10S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(((E)-3-(3-(N-phenylsulfamoyl)phenyl)acrylamido)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O10S/c24-15(22-33-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29)10-9-12-5-4-8-14(11-12)34(30,31)23-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,16-19,21,23,25-27H,(H,22,24)(H,28,29)/b10-9+/t16-,17-,18+,19-,21-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](ONC(=O)\C=C\c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccccc3)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(E)-3-[3-(fenilsulfamoil)fenil]prop-2-enoil]amino]oxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 494.47 |