Learn More
Amida de belinostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belinostat Amide |
| CAS | 1485081-57-9 |
| Fórmula molecular | C15H14N2O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O3S/c16-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17H,(H2,16,18)/b10-9+ |
| SMILES | NC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-[3-(fenilsulfamoil)fenil]prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 302.35 |