Learn More
Ácido belinostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belinostat Acid |
| CAS | 866323-87-7 |
| Fórmula molecular | C15H13NO4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-[3-[(Phenylamino)sulfonyl]phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-(N-Phenylsulfamoyl)phenyl)acrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO4S/c17-15(18)10-9-12-5-4-8-14(11-12)21(19,20)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,16H,(H,17,18)/b10-9+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-[3-(fenilsulfamoil)fenil]prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 303.33 |