Learn More
Belamcandol B (contiene hasta un 20% de isómero trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Belamcandol B |
| CAS | 137786-94-8 |
| Fórmula molecular | C22H36O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecen-1-yl-phenol, (Z)-3-Methoxy-5-(10-pentadecenyl)phenol, 3-Methoxy-5-(10Z)-10-pentadecenylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-21(23)19-22(18-20)24-2/h6-7,17-19,23H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6- |
| SMILES | CCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cc(O)cc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-5-[(Z)-pentadec-10-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 332.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2715 |