Learn More
Bel-Art™ ProCulture™ Homogeneizador de microtubos: morteros y tubos
Código de producto. 17573016
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Embalaje a granel
Paquete individual
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
1,5 mL
1,5 mL
Tipo de producto:
Mano de mortero
Mortero y tubo
Tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Volumen de la muestra (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
17573016 Paquete individual 1,5 mL Mano de mortero paquete de 100
17739824 Paquete individual 0,5 mL Mortero y tubo paquete de 100
15411864 Paquete individual 1,5 mL Mortero y tubo paquete de 100
17759824 Embalaje a granel 1,5 mL Mortero y tubo paquete de 100
17729824 Paquete individual 0,5 mL Mano de mortero paquete de 100
17749824 Embalaje a granel 0,5 mL Mano de mortero paquete de 100
15795513 Embalaje a granel 1,5 mL Mano de mortero paquete de 100
17142486 Paquete individual 1,5 mL Tubo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17573016 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F650000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    121.71€ / paquete de 100
    Ahorro 5.29€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
Las puntas de las manos de morteros y los microtubos emparejados se pueden utilizar con el homogeneizador o con el procesamiento manual.
  • Tolerancias ajustadas, homogeneización completa y molienda de materiales
  • Resistentes a productos químicos y al calor, sin colorantes para eliminar la posible lixiviación de los metales pesados en las muestras
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia de clase 10 000
  • Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y pirógenos
  • Fabricados con polipropileno sin falato/éster de falato y animal
  • Disponibles a granel o en packs
Manos de mortero
  • El cuerpo acanalado exclusivo proporciona un control preciso con la tramapa de homogeneización de las muestras sensibles a cizallamiento
  • Compatibles con la mayoría de los adaptadores de mezcladores motorizados
Tubos
  • Fondos de tubo un 25 % más grueso que el estándar del sector
  • Superficies de tapón y lado esmeriladas para etiquetado, diseño de tapón de cierre positivo y parte superior perforable
Especificaciones
Tensión 0/1 V
Volumen de la muestra (métrico) 1,5 mL
Material Polipropileno
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (equipo) Sistema homogeneizador de microtubos
Cantidad de embalaje 100/Pk.
Tipo de empaquetado Paquete individual
Sin ARNasa Sí
Tipo de producto Mano de mortero