Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de cuarzo de pared fina
Descripción
Fabricado con tecnología de última generación ISO 9001:2008 USA Instalación que utiliza un proceso único de contracción y rectificado de precisión para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- El cuarzo natural mantiene una tasa de transmisión de más del 85 % (espesor de 10 mm, teniendo en cuenta la pérdida de reflexión) por encima de 265 nm, lo que hace que los tubos de cuarzo sean preferibles en los estudios de fotoquímica.
- La mitad de la constante dieléctrica del vidrio Pyrex ayuda a mejorar el factor de calidad
- Una baja densidad de boro de 0,1 ppm o menos garantiza un fondo limpio en los estudios de RMN de boro-11
- Tolerancias estrechas de diámetro interior y exterior de hasta 0,0065 mm. Wilmad insertos
- Para maximizar la relación señal-ruido (SNR), los tubos de cuarzo de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar el calce.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Inspección del 100% con múltiples NIST Calibres trazables y comprobaciones ópticas de defectos superficiales
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 6 μm |
| Concentricity (Metric) | 13 μm |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Cuarzo |
| Tipo de producto | Tubo de muestra de NMR de alta precisión |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,936 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,2065 ± 0,0065 mm |
| Intensidad de campo | 600 MHz |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,38 mm |
| Mostrar más |