Learn More
Bel-Art™ Tapón inferior para rotor MAS de 3,2 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15388688
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15388688 Rotor cada uno
1 options
Código de producto. 15388688 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados para su uso con rotores MAS. El tapón inferior para rotor MAS de 3,2 mm Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ está fabricado en Vespal y funciona con aplicaciones que van desde - 30 °C hasta 70 °C de temperatura.
  • Para sonda Bruker™ MAS de 3,2 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sonda Bruker MAS de 3,2 mm:
Tipo Rotor
Descripción Tapón inferior
Material Vespel
Modelo WP-602-3182
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +70 °C