Learn More
Bel-Art™ Embudos Buchner de sobremesa
Código de producto. 15912557
Change view
Click to view available options
Incluye:
Placa fija de porosidad gruesa (24 in)
Placa fija de porosidad media (24 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
15912557 Placa fija de porosidad gruesa (24 in) cada uno
17270642 Placa fija de porosidad media (24 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15912557 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H146220000
Para filtrar volúmenes grandes rápidamente.
  • El conector de púas de manguera extraíble acepta 12,7 mm (0,50 in) Tubo de identificación y roscas de 0,75 in NPT tapón en el embudo
  • Fijo o removible Fritware™ Placas de filtro porosas sostenidas por una rejilla de anillos múltiples, HDPE, 6,4 mm (0,25 in) grueso, con un anillo no poroso en la periferia de la placa que sella el papel de filtro cuando se usa
  • Fritware Placas de filtro porosas disponibles en dos porosidades (media y gruesa), la media es de 45 a 90 micrones mientras que la gruesa es de 90 a 130 micrones. Rango de temperatura de uso máximo º52 C (º125 F), mínimo -20 ºC (-4 ºF).
  • Las placas de filtro perforadas fijas o extraíbles están hechas de 4,8 mm (0,1875 in) HDPE grueso con 4,8 mm (0,1875 in) perforaciones de 11 mm (0,4375 in) Centros
  • Placas de filtro perforadas disponibles en dos versiones (fijas o extraíbles), fijas para filtración gruesa o uso con filtro de tela o papel, extraíbles para uso en recuperación de metales preciosos, rango de temperatura de uso máximo 52 ºC (125 ºF), mínimo -20 ºC (-4 ºF)
  • Borde a placa: 8 in (20,3 c)m
  • Utilice la paleta para embudos (F36820-0118) para alisar de forma rápida y eficaz las fisuras que puedan aparecer durante el filtrado
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 61 cm
Capacidad (métrico) 74 L
Material Polietileno
Altura (métrico) 330 mm
Descripción Embudo con placa fija de porosidad alta (61 cm [24 pulg])
Incluye Placa fija de porosidad gruesa (24 in)
Porosidad Grueso
Tipo de producto Embudo Büchner