Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Dispensadores de cinta de etiquetas multirollo
Código de producto. 10408283
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Economy
Sobremesa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
10408283 Sobremesa cada uno
10073213 Economy 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10408283 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F134720000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    157.28€ / paquete de 1
    Ahorro 1.72€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie de escritura suave para varias cintas de diferentes colores y anchuras, lo que hace que el etiquetado sea fácil y rápido
  • Se pueden mezclar rollos de cinta de distintos anchos y colores en husillos que admiten 5 o más de 0,5 a 0,75 in. (12 a 19 mm) rollos estrechos o cuatro de 1 in Rollos de 25 mm de ancho
  • Cuando la cinta marcada ha avanzado y se corta en el borde dentado, se coloca una longitud nueva de cinta de etiquetado en la plataforma de escritura.
  • Los husillos se quitan fácilmente de la unidad para cargar y descargar, y se pueden ajustar para sostener 1 o 3 in. Rollos de diámetro de núcleo (25 o 75 mm)
  • El dispensador incluye tres discos de separación de plástico para garantizar una dispensación sencilla y sin problemas para un máximo de cuatro rollos de cinta
  • Los pocillos para portabolígrafos moldeados del dispensador facilitan el acceso a los instrumentos de escritura.
  • 12 x 5,63 x 4,13 in. (302 x 143 x 121 mm)
  • Disponible en varios modelos económicos y de sobremesa
  • Los discos separadores adicionales están disponibles por separado
  • Modelo de sobremesa: Base de acero pesada revestida de plástico con patas de goma para evitar resbalones, borde de corte dentado de acero para uso a largo plazo, incluye un rollo gratis de 0,50, blanco, Write-On Cinta de etiquetado
  • Modelo económico: diseñado para uso más liviano ya que el borde de corte de plástico está moldeado en la carcasa, incluye orificios de montaje para una fijación segura a una mesa de trabajo (tornillos no incluidos), se puede fijar a superficies verticales mediante un adaptador de montaje en pared, incluye un rollo gratis de 0,50 blanco, Write-On Cinta de etiquetado
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cintas de etiquetas
Color Azul
Longitud (métrico) 30.48 cm
Anchura (métrico) 14.28 cm
Altura (métrico) 10.47 cm
Admite Cintas con núcleos de 25 mm o 75 mm
Material Acero, plástico, caucho
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Parte superior abierta
Capacidad 7 rollos
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una superficie de escritura suave para varias cintas de diferentes colores y anchuras, lo que hace que el etiquetado sea fácil y rápido
Incluye Un rollo gratis de cinta de etiquetado blanca Write-On™ de 12,7 mm (0,5 in), patas de caucho
Modelo Sobremesa