Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Dispensador de cinta de etiquetas con plataforma de escritura
Código de producto. 11397154
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cinta de hasta 25 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11397154 Cinta de hasta 25 mm de ancho cada uno
1 options
Código de producto. 11397154 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H134610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    108.36€ / paquete de 1
    Ahorro 3.64€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Sujeta y libera la cinta cortada de acuerdo con las especificaciones del usuario para crear etiquetas adhesivas personalizadas
  • La plataforma de escritura se adapta a usuario diestros y zurdos para etiquetar cintas antes de la dispensación
  • La plataforma de acero con revestimiento de epoxi tiene orificios para dedos para la liberación de la cinta y un borde de corte para su uso con una sola mano
  • Una base pesada con almohadillas antideslizantes evita el deslizamiento o la elevación
  • El de 3 in. El núcleo de 7,6 cm (2,54 in) se adapta a rollos de cinta estándar de hasta 1 in (2,54 cm). (25 mm) de ancho y acepta rollos de cinta con un diámetro máximo de 5,25 in. (13,3 centímetros)
  • Dimensiones de la base: 8,38 x 3,38 x 3,75 in. (21,3 x 8,7 x 9,5 cm) con 4 x 6 in. (10,2 x 15,2 cm) plataforma
  • Acepta cintas de la serie F13463 en rollos de 36,5 y 54,8 m, cinta no incluida
Información de órdenes
Peso de envío 1,8 kg (4 lb).
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cintas de etiquetas
Color Beige
Longitud (métrico) 21.3 cm
Anchura (métrico) 8.7 cm
Altura (imperial) 4 pulg.
Altura (métrico) 10 cm
Admite Cinta de hasta 25 mm de ancho
Material Acero con revestimiento de epoxi
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Parte superior abierta
Para utilizar con (aplicación) El dispensador se ha diseñado para la creación de etiquetas con una mano; dispone de un fondo con peso con almohadillas no deslizantes para evitar el deslizamiento y la elevación; para el uso con cintas de etiquetas de escritura