Learn More
Bel-Art™ Etiquetas de identificación para rejilla de alambre
Descripción
- Duraderas, reutilizables y fáciles de colocar o extraer
- La superficie lisa de polipropileno permite el marcado directamente en la etiqueta con un rotulador permanente, un rotulador de borrado en seco o una etiqueta adhesiva sensible a la presión
- Se adapta a elementos formados por alambres de 3 mm o 5 mm
- Resistente a productos químicos y esterilizable en autoclave a 121 °C
- An × Al × P: 8,9 × 3,8 × 0,3mm (3,5 × 1,5 × 0,125 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Etiqueta en blanco |
| Material | Polipropileno |
| Mensaje | Sin imprimir |
| Altura (imperial) | 1,5 in |
| Altura (métrico) | 3,81cm |
| Anchura (imperial) | 3,5 in |
| Anchura (métrico) | 8,89 cm |