Learn More
Bel Art™ Matraz de alambre de plomo con Vikem™ Revestimiento
Código de producto. 11397174
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
Diámetro exterior (métrico):
0,64 cm
0,8 cm
Peso (imperial):
0,25 lb
0,38 lb
Peso (métrico):
114 g
176 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Diámetro exterior (métrico) Peso (imperial) Peso (métrico) Tamaño de la unidad
11397174 0,25 in 0,64 cm 0,25 lb 114 g 1 PCS
11727894 0,31 in 0,8 cm 0,38 lb 176 g cada uno
12373946 0,31 in 0,8 cm 0,38 lb 176 g cada uno
12363946 0,25 in 0,64 cm 0,25 lb 114 g paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11397174 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F183240000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    28.08€ / paquete de 1
    Ahorro 14.52€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Los pesos de alambre de plomo se enrollan en una hélice, espiral, cono o cualquier forma irregular para estabilizar los recipientes en un baño de agua.
  • Se puede enrollar alrededor de matraces, enhebrarse a través de mangos o enlazarse alrededor de cuellos de frascos
  • Recubierto con rojo resistente a productos químicos. Vikem vinilo
  • Los 30 cm (12 in) La longitud y la flexibilidad hacen que estas pesas sean muy versátiles.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Flasks (Assorted Sizes)
Material Vinyl-coated Lead
Posiciones 1
Forma Cilíndrico
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Flasks
Longitud (métrico) 30 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 0,64 cm
Peso (imperial) 0,25 lb
Peso (métrico) 114 g
Tipo de producto Accesorio
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 20 mm
Anchura (métrico) 20 mm