Learn More
Bel-Art™ Bolígrafo para superficie húmeda
Código de producto. 10722694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
10722694 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10722694 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133820000
Bolígrafo versátil que escribe con claridad sobre superficies húmedas, grasosas y otras superficies difíciles de marcar.
  • Puede utilizarse bajo el agua, al revés y a temperaturas extremas
  • Escribe en papel seco como un bolígrafo estándar de punta esférica
  • Excelente para marcar ranuras en técnicas Southern, Northern y Western o para marcar puntos de alineación en filtros de transferencia colocados sobre placas de agar que contienen colonias bacterianas o placas de fagobacterianas
  • Marque los carriles en las transferencias húmedas antes de cortar el filtro en tiras para que se incuben por separado con diferentes antisueros o sondas
  • También se puede utilizar para corregir o escribir en etiquetas húmedas que se guardaron en un baño de agua, en nitrógeno líquido o en un congelador a -20 °C (-4 °F)
  • Extremadamente útiles para marcar filtros durante el procesamiento de tampones en agua
  • Prácticos y fiables para escribir en superficies verticales
Información de órdenes
Compatibles con el dispensador de cinta de marcado Bel-Art Scienceware Economy Write-on™; el adaptador de montaje en pared (n.º de fabr. 13473-0001), se vende por separado.
Especificaciones
Estilo de punta Rollerball
Tipo de producto Bolígrafo para superficie húmeda
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Entre los usos se incluyen información sobre cambios en las etiquetas húmedas, ya sea a partir de nitrógeno líquido, de un baño de agua o de un congelador. Marque las ranuras en blots húmedos de técnicas Southern, Northern and Western
Cantidad Unidad