Learn More
Bel-Art™ Portabotellas
Código de producto. 10411935
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Frascos (250 o 500 ml)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10411935 Frascos (250 o 500 ml) 1 PCS
1 options
Código de producto. 10411935 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F116400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    40.76€ / paquete de 1
    Ahorro 15.49€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Transporta hasta 6 botellas de lavado. Bel-Art™ El portabotellas Wash Bottle Carrier ofrece un transporte seguro, cómodo y liviano que es resistente y liviano.
  • El mango seguro proporciona comodidad y control.
  • Resistente a productos químicos. Autoclavable a 121 °C (250 °F).
  • Tiene capacidad para 250 ml (8 oz). o 500 ml (16 oz.) botellas
Order Info
Dimensiones con asa: 11,25 largo x 7,63 ancho x 8,86 in. Alto (28,6 x 19,4 x 22,5 cm)
Spécification
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Frascos (250 o 500 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 6
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,25 x 7,62 x 8,87 pulg (28,6 x 19,4 x 22,5cm)
Longitud (métrico) 28,6 cm
Longitud (imperial) 11,25 in
Anchura (imperial) 7,62 in
Altura (imperial) 8,87 in
Tipo de producto Gradilla de frascos
Diámetro interior (métrico) 74 mm
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 22,5 cm
matriz, red, conjunto 3 x 2
Anchura (métrico) 19,4 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.