Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos, viales y frascos SP Scienceware™
Código de producto. 15585604
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Recipientes (28 a 32 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15585604 Recipientes (28 a 32 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 15585604 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H189210000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La gradilla para tubos, frascos y viales compacta y resistente permite alojar frascos cuentagotas, viales, viales de centelleo y otros recipientes.
  • La gradilla de 12 pocillos dispone de 4 pocillos con partes frontales abiertas para una visualización completa del contenido
  • Los pocillos de 33 mm de diámetro pueden alojar recipientes de 28 a 32 mm
  • Construcción de polipropileno estable y resistente
  • Resistente al calor y a los productos químicos; esterilizable en autoclave a 121°C (250°F)
  • Ideal para aulas o laboratorios
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Recipientes (28 a 32 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 12
Para utilizar con (aplicación) Sujeción de frascos cuentagotas, viales, viales de centelleo y otros recipientes.
Intervalo de temperatura (métrico) 250 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26,7 × 10,2 × 5,3 cm (10,5 × 4 × 2,125 pulg)
Longitud (métrico) 26,7 cm
Longitud (imperial) 10,5 in
Anchura (imperial) 4 in
Altura (imperial) 2,125 in
Diámetro del pocillo (métrico) 33 mm
Tipo de producto Gradilla
Altura (métrico) 5,3 cm
matriz, red, conjunto 2 x 6
Anchura (métrico) 10,2 cm