Learn More
Bel-Art™ Calibres Vernier SP Scienceware™ con escalas dobles a 150 mm
Código de producto. 10478463
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10478463 cada uno
1 options
Código de producto. 10478463 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H134150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.30€
    78.88€ / paquete de 1
    Ahorro 8.42€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los calibres Vernier se pueden utilizar para medir dimensiones internas y externas con la máxima precisión.
  • Las mediciones precisas se pueden realizar con una ruedecilla de ajuste fino y las escalas de lectura no crean paralaje
  • Las mordazas paralelas tienen una profundidad de 40 mm
  • Las mordazas interiores y la varilla de profundidad de plástico redonda proporcionan un valor añadido
  • Escala superior: 150 mm con subdivisiones de 0,1 mm; escala inferior: 6 pulg con subdivisiones de 0,005 pulg
  • Moldeados en plástico rígido; no se raya como el metal
  • Material no conductor, resistente a la corrosión y ligero
Especificaciones
Tipo de producto Calibrador, Vernier
Material Plástico polimérico