Learn More
Bel-Art™ Dispositivo de pipeteo SP Scienceware™ Vaccu-Pette de 96 pocillos
Descripción
Requires
Requiere una jeringa estéril desechable de 30 ml o mayor volumen
Aspire o dispense 96 pocillos en menos de 10 sg, para acelerar el proceso de lavado o dispensación repetitivo
- Para cambiar de forma simultánea medios o la adición o eliminación de reactivos de una placa de 96 pocillos
- Simplemente conecte una jeringa de plástico desechable y retirar el émbolo para transferir líquido
- Fabricado con material de plástico transparente, tiene salida de vacío en un extremo y se suministra una longitud corta de tubos con diámetro interno de 3,2 mm para conexión de jeringa
- El modelo esterilizable en autoclave/reutilizable está moldeado de policarbonato; debe esterilizarse en autoclave a no más de 121 °C durante 20 minutos a 15 psi (1,03 bar) antes de su uso para evitar la contaminación
- No se puede esterilizar con gas debido a la posibilidad de gases residuales atrapados
- Requiere una jeringa estéril desechable de 30 ml o mayor volumen (no incluida)
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Transparente |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Placas de 96 pocillos |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Policarbonato |
| Modelo | Vaccu-pette |
| Número de canales | 96 |
| Línea de productos | SP Scienceware™ Vaccu-Pette |
| Mostrar más |