Learn More
Bel-Art™ Urbanti™ Embudos de alta velocidad
Código de producto. 12344016
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28,3 mL
76 ml
224 ml
586 ml
1532 ml
Diámetro del área superior (métrico):
5,1cm
7 cm
10 cm
14 cm
19,6cm
Diámetro del tubo (métrico):
0,75cm
1 cm
1,6cm
2,6cm
Longitud del tubo (métrico):
7,6cm
10,8cm
13,2cm
15 cm
16 cm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
4 PCS
paquete de 3
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
12344016 28,3 mL 5,1cm 0,75cm 15 cm paquete de 6
12364016 76 ml 7 cm 1 cm 7,6cm paquete de 6
11938124 224 ml 10 cm 1 cm 10,8cm 4 PCS
11322194 586 ml 14 cm 1,6cm 13,2cm paquete de 3
12693016 1532 ml 19,6cm 2,6cm 16 cm 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12344016 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F146400000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimizados para filtración sin vacío y de alta velocidad, estos embudos transparentes de vidrio tienen estrías helicoidales internas para aumentar la velocidad de filtración
  • Sus estrías exteriores verticales evitan el bloqueo de aire
  • Fabricados con policarbonato esterilizable en autoclave
  • No se ven afectados por líquidos corrosivos
  • Resistente al calor hasta °177 C (350 °F)
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 5,1cm
Capacidad (métrico) 28,3 mL
Diámetro del tubo (métrico) 0,75cm
Material PMP
Altura (métrico) 19.6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro del filtro (métrico) 7,5 a 9 cm
Incluye Costillas helicoidales internas
Longitud del tubo (métrico) 15 cm
Tipo de producto Embudo de llenado (líquido)