Learn More
Bel-Art™ Pulverizadoras activadoras SP Scienceware™ con adaptadores de 53 mm
Descripción
Los pulverizadores con adaptadores se ajustan a cualquier frasco Scienceware con un cierre de 53 mm de fácil llenado, además de ofrecer una dispensación de pulverización ajustable y cómoda de una amplia gama de productos químicos, tales como lejía, etanol, aceite para maquinaria y agua.
El pulverizador de fácil instalación es perfecto para frascos de lavado de boca ancha Scienceware sin ventilación de 0,5 l (16 oz) y 0,95 l (32 oz) que cumplen con las disposiciones de la OSHA (series 11716 y 11732).
- La bomba de acción por resorte de acero inoxidable en el pulverizador de activación no se corroerá con la exposición repetida a una solución desinfectante de lejía al 10 %
- Fabricados con polipropileno duradero y resistente a productos químicos
- El pulverizador sin adaptador se adapta a la mayoría de los frascos con una abertura de 28 mm
- El pulverizador con adaptador añade una altura de aproximadamente 13,9 cm (5,5 pulgadas) a un frasco
- Se suministra en un pack de 2 unidades
Información de órdenes
Los frascos se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco, Gray |
| Incluye | Adaptador de 53 mm, bomba de acción de resorte de acero inoxidable. Frasco no incluido. |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 2/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | ancho, de rosca |
| Altura (métrico) | 139,7 mm |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Mostrar más |