Learn More
Bel Art™ Bandejas de uso general sin grifos
Descripción
- Todas las bandejas tienen paredes resistentes y bridas superiores anchas
- Moldeados con polietileno de baja densidad
- Soporta temperaturas de hasta 77 °C (171 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 26055 cm3 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 18 x 22 x 4 in. |
| Color | Natural |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Anchura (métrico) | 55,9 cm |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Altura (imperial) | 4 in |
| Mostrar más |