Learn More
Bel-Art™ Transpette™ Pipeta de transferencia de ocho canales
Código de producto. 10075210
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tipo de empaquetado:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Material Tipo de empaquetado unitSize
10075210 Estéril Polietileno En envase individual paquete de 100
11844160 No estéril Polipropileno A granel paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075210 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F378730001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
  • 8 canales con capacidad μde 600 L por canal
  • Fabricado con plástico translúcido
  • Deseche después de usos radiactivos en caliente para evitar la contaminación por radiación de dispositivos costosos de manipulación de líquidos.
  • No esterilizables en autoclave
  • Disponible estéril y no estéril
Especificaciones
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
Cantidad 100/caja
Tipo de empaquetado En envase individual
Color Natural
Volumen (métrico) 600 μl
Longitud (métrico) 180 mm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables Un solo uso