Learn More
Bel-Art™ Depósito tres en uno
Código de producto. 12942580
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12942580 60 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 12942580 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F378820000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80€
    69.02€ / paquete de 10
    Ahorro 22.78€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Optimizado para su uso al llenar bloques de varios tubos o placas de micropocillos, este depósito de polipropileno de dos lados ofrece tres depósitos en un solo instrumento
  • Un depósito graduado de reactivo único con graduaciones a 10, 25, 40 y 50 ml
  • El lado inverso tiene un depósito con 8 canales de reactivos de 5 ml (capacidad máxima) separados y un depósito con 12 canales de reactivos de 5 ml (capacidad máxima) separados
  • Cada compartimento de los depósitos multicanal está numerado para la identificación de reactivos
  • Adecuados para su uso con todas las marcas de pipetas multicanal
  • Reutilizables y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Color Blanco
Capacidad (métrico) 60 mL
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de pipeteado
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo
Envase Bolsa
Cantidad 21
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Canales 8 y 12
Desechables Reutilizables
Forma del fondo Fondo en V