Learn More
Bel-Art™ Tubo de cardo
Código de producto. 30193463
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
30193463 6,4 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 30193463 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F147510000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    58.65€ / paquete de 12
    Ahorro 33.55€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Permite realizar adiciones a buretas y recipientes de cuello estrecho fácilmente.
  • El tubo de cardo con parte superior ensanchada está hecho de polipropileno, que es resistente a los químicos, irrompible y seguro.
  • Las dimensiones son 27 mm (0,69 in). Identificación superior con 41 mm (0,53 in) bengala OD
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
  • Paquete de 12
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 41 mm de diámetro exterior, 27 mm de diámetro interior
Capacidad (métrico) 20 mL
Material Polipropileno
Altura (métrico) 33 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Descripción Tubos de cardo (paquete de 12)
Incluye Tubos de cardo (paquete de 12)
Longitud del tubo (métrico) 6,4 mm
Tipo de producto Embudo de tubo de cardo