Learn More
Bel-Art™ Tech Bolígrafos
Código de producto. 10366992
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10366992 Negro cada uno
11362724 Blanco cada uno
10123392 Amarillo cada uno
10295302 Azul cada uno
10133392 Verde cada uno
10673523 Naranja cada uno
10423522 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10366992 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133840001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los bolígrafos desechables de punta suave de alta resistencia están disponibles en siete colores y escriben sobre vidrio, metal, cerámica, plástico, papel y más.
  • La pintura de marcado a base de aceite resiste el lavado, las inclemencias meteorológicas, los ácidos suaves y los álcalis.
  • Operar dentro del rango de temperatura de -46™ hasta +°65 C (-50° hasta +150 °F)
  • Resiste la esterilización en autoclave °a 121 °C (250 °F)
  • La marca mide aproximadamente 1 mm (0,040 in) ancho
Especificaciones
Estilo de punta Punta suave
Tipo de producto Bolígrafo técnico
Color Negro
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Incluye Tapón a presión
Para utilizar con (aplicación) Escribe sobre vidrio, metal, cerámica, plástico, papel, etc.
Intervalo de temperatura (imperial) De -50° a +150 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -46 °C a +65 °C
Cantidad Unidad
Anchura de la línea (métrico) 1 mm