Learn More
Bel-Art™ Muestreador con tapón cónico
Código de producto. 11326354
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19,31 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11326354 19,31 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11326354 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H378260000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    160.35€ / paquete de 1
    Ahorro 67.65€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Perfora el embalaje para recuperar muestras. El muestreador de tapón está diseñado para la extracción de muestras de bolsas o bloques de queso, grasa, jabón, arcilla o semisólidos similares.
  • Un muestreador liso, cónico e inoxidable para extraer una porción de material
  • El extremo afilado del muestreador de acabado satinado permite cortar una bolsa o caja
  • Al girar el mango media vuelta se cortará un trozo de material de 15,2 cm (6 in). largo que se estrecha de 1,7 cm a 1,3 cm
  • Muestreador: 191 mm de longitud con mango en T de 70 mm
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador con tapón cónico
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 0,65 oz
Capacidad (métrico) 19,31 mL
Modelo Cónico
Acabado Satinado
Para utilizar con (aplicación) Para utilizarlo, empuje el material, gire el mango media vuelta y retire; diseñado para la extracción de muestras de bolsas o bloques de queso, grasa, jabón, arcilla o semisólidos similares
Diámetro de la parte inferior exterior (imperial) 0,68 in
Diámetro de la parte superior exterior (imperial) 0,5 in
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 17,2 mm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 12,7 mm
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 191 mm