Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Cucharas detectables por metales y rayos X
Descripción
- Los equipos estándar de detección de metales y rayos X pueden detectar fragmentos de pala tan pequeños como 1,6 mm 3
- Moldeado con una mezcla de resina de poliestireno de grado FDA personalizada que contiene trazas de acero inoxidable. El color azul oscuro o negro proporciona un fondo de alto contraste para ver mejor el material; La coloración azul cumple con el estándar industrial para materiales detectables por metales.
- Los mangos largos de las cucharas de 2 y 4 oz. mantienen la mano más alejada de la muestra para reducir la contaminación o la exposición.
- El fondo plano de las cucharas de 2 y 4 oz. mantiene la cuchara en posición vertical para usarla como balanza: no se derrama cuando reposa sobre una superficie plana
- Envuelto individualmente en bolsa de polietileno y esterilizado con rayos gamma, —lote sellado listo para uso único y eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Pala detectable en metal y rayos X |
| Acabado | Impregnado con polvo de acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de detección de metales y rayos X |
| Mostrar más |