Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Scoop An' Bag™ Muestreador estéril
Código de producto. 11741566
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
HIPS (grado FDA)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11741566 HIPS (grado FDA) paquete de 50
1 options
Código de producto. 11741566 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H369100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    108.83€ / paquete de 50
    Ahorro 65.17€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El sistema de recolección de muestras incluye una botella estéril de 60 ml (2 oz). Cuchara de muestreo y estéril 11,4 x 22,9 cm (4,5 x 9 in) ), 540 ml (18,3 onzas) Bolsa de polietileno de gran volumen, tipo espiral, con amplia zona de etiqueta para contener la muestra.
  • Pala de una pieza fabricada con plástico de poliestireno blanco de alto impacto con certificación de la FDA
  • El mango largo mantiene la mano alejada de la muestra
  • El fondo plano permite que la pala permanezca vertical para su uso como navecilla de pesaje o que se coloque en una superficie plana
  • 50 juegos sellados individualmente y esterilizados envueltos por caja, listos para un solo uso y eliminación estéril.
  • Lote estampado para un seguimiento preciso del lote; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Información de órdenes
Sistema de muestreo compuesto por 2 oz. Cuchara de poliestireno blanco (60 ml) y bolsa de polietileno de 9L x 4 0,50 in de ancho (228,6 x 114,3 mm) con cierre tipo espiral empaquetados juntos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Tipo de producto Sistema de muestreo con cuchara
Para utilizar con (aplicación) Ideal para muestreo alimentario, farmacéutico y medioambiental
Incluye Cuchara de muestreo de una pieza de 60 ml de base plana de poliestireno blanco con mango de 12,74 cm de largo y recipiente de 4,1 L x 7,8 W x 2,9 cm H, 540 ml bolsa de polietileno de 11,4 x 22,9 cm con área de etiqueta grande para contener la muestra
Material HIPS (grado FDA)
Longitud (métrico) 20.5 cm
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Scoop