Learn More
Bel-Art™ Espátulas de muestreo SP Scienceware™ Sterileware™, con canal en forma de V de 15,2 cm (6 pulgadas), no estéril
Código de producto. 12623026
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,9 cm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12623026 22,9 cm 12 PCS
1 options
Código de producto. 12623026 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F378400000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para todo tipo de material en polvo o granulado. Las espátulas para muestreo Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ son perfectas para tomar muestras estériles en inspecciones de calidad de procesos y para perforar bolsas de papel con revestimiento de plástico o envases similares.
Ideal for every type of powdered or granulated material. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sampling Spatulas are perfect for taking sterile samples during process quality inspections and for piercing plastic-lined paper bags or similar packages.
Su tradicional forma en V facilita la transferencia de medios en polvo, escamas, cristalinos o granulares
La espátula larga de 35,56 cm (14 pulgadas) (16-241-210) es perfecta para despegar reactivos incrustados o cristalizados de los fondos de frascos o recipientes altos con un diámetro de cuello tan pequeño como 18 mm (0,75 pulgadas).
Sterileware (16-241-210, 14-385-20)
  • modelos de 9 y 14 pulg.
  • Poliestireno de alto impacto
  • Envasado individual
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Lote estampado, enviado con certificado de procesamiento
Modelo no estéril (03-421-149)
  • Espátula de 9 pulg.
  • Polipropileno
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Pointed End
Desechables
Tipo de producto Espátula de muestreo Sterileware™
Para utilizar con (equipo) Recipientes, bolsas y bidones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para cualquier tipo de material granulado o en polvo; perfecto para la toma de muestras estériles durante inspecciones de calidad de los procesos y para perforar bolsas de papel revestido de plástico o envases similares
Longitud (imperial) 9 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 1,9 cm
Dimensiones (L x An) 22,9 x 1,9 cm (9 x 0,75 in)
Incluye Canal en forma de V con largo de 15,2 cm (6 pulg.)
Longitud del mango (imperial) 2,99 in
Longitud del mango (métrico) 7,6 cm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 22,9 cm